Kluczowe dokumenty
MABF952
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TNFRSF18 (forma rozpuszczalna), klon T10P2H9*B9
clone T10P2H9*B9, from mouse
Synonim(y):
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 18, Activation-inducible TNFR family receptor, Glucocorticoid-induced TNFR-related protein, GITR, CD357
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
T10P2H9*B9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFRSF18(8784)
Opis ogólny
Członek nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów 18 (UniProt: Q9Y5U5; znany również jako receptor rodziny TNFR indukowany aktywacją, białko związane z TNFR indukowane glukokortykoidami, CD357, TNFRSF18) jest kodowany przez gen TNFRSF18 (znany również jako AITR, GITR, UNQ319/PRO364) (Gene ID: 8784) u człowieka. TNFRSF18 jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową z rodziny TNFR. TNFRSF18 jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym o długości 25 aminokwasów, który jest dalej przetwarzany. Dojrzała forma zawiera 3 powtórzenia TNFR-Cys. Ulega ekspresji w węzłach chłonnych, leukocytach krwi obwodowej i słabo w śledzionie i jest regulowany w górę w obwodowych komórkach jednojądrzastych po stymulacji antygenem / aktywacji limfocytów. Rozpuszczalna forma TNFESF18 nie posiada domeny transmembranowej. TNFRSF18 wiąże się z TRAF1, TRAF2 i TRAF3, ale nie z TRAF5 i TRAF6. TNFRSF18 jest zaangażowany w interakcje między aktywowanymi limfocytami T i komórkami śródbłonka oraz w regulację śmierci komórek, w której pośredniczy receptor limfocytów T. Wykazano, że ligacja TNFRSF18 aktywuje NF-kappa B poprzez TRAF2 i chroni komórki T przed śmiercią komórkową wywołaną aktywacją TCR.
Specyficzność
Klon T10P2H9*B9 specyficznie wykrywa rozpuszczalną formę TNFRSF18 w komórkach MCF-7. Rozpoznaje epitop 9 aminokwasów w C-końcowym regionie izoformy 2 TNFRSF18.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z owalbuminą odpowiadający 9 aminokwasom izoformy 2 ludzkiego TNFRSF18.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła TNFRSF18 (forma rozpuszczalna) w ludzkich tkankach węzłów chłonnych. (Dzięki uprzejmości dr Beatriz Cash, dyrektor ds. technologii w Vertebrate Antibodies Limited).
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło TNFRSF18 (forma rozpuszczalna) w ludzkiej tkance raka piersi.
To mysie monoklonalne przeciwciało anty-TNFRSF18 (forma rozpuszczalna), klon T10P2H9*B9, nr kat. MABF952, jest testowane w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting w celu wykrycia TNFRSF18.
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected TNFRSF18 (soluble form) in 50 µg of MCF-7 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~23 kDa; obliczono 26,83 kDa.... W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1