Kluczowe dokumenty
SAB1406722
Sigma-Aldrich
Anti-TNFRSF18 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AITR, GITR, GITR-D
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~26 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFRSF18(8784)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the TNF-receptor superfamily. This receptor has been shown to have increased expression upon T-cell activation, and it is thought to play a key role in dominant immunological self-tolerance maintained by CD25(+)CD4(+) regulatory T cells. Knockout studies in mice also suggest the role of this receptor is in the regulation of CD3-driven T-cell activation and programmed cell death. Three alternatively spliced transcript variants of this gene encoding distinct isoforms have been reported. (provided by RefSeq)
Immunogen
TNFRSF18 (NP_004186.1, 1 a.a. ~ 241 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAQHGAMGAFRALCGLALLCALSLGQRPTGGPGCGPGRLLLGTGTDARCCRVHTTRCCRDYPGEECCSEWDCMCVQPEFHCGDPCCTTCRHHPCPPGQGVQSQGKFSFGFQCIDCASGTFSGGHEGHCKPWTDCTQFGFLTVFPGNKTHNAVCVPGSPPAEPLGWLTVVLLAVAACVLLLTSAQLGLHIWQLRSQCMWPRETQLLLEVPPSTEDARSCQFPEEERGERSAEEKGRLGDLWV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1