Kluczowe dokumenty
SAB1411565
Sigma-Aldrich
Anti-TNFRSF18 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AITR, GITR, GITR-D
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 26 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFRSF18(8784)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny receptorów TNF. Wykazano, że receptor ten ma zwiększoną ekspresję po aktywacji limfocytów T i uważa się, że odgrywa kluczową rolę w dominującej autotolerancji immunologicznej utrzymywanej przez limfocyty T regulatorowe CD25(+)CD4(+). Badania nokautowe na myszach sugerują również, że receptor ten odgrywa rolę w regulacji aktywacji limfocytów T CD3 i programowanej śmierci komórek. Zgłoszono trzy alternatywnie splicowane warianty transkryptu tego genu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TNFRSF18 (NP_004186.1, 1 a.a. ~ 241 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAQHGAMGAFRALCGLALLCALSLGQRPTGPGCGPGRLLGTGTDARCCRVHTTRCCRDYPGEECCSEWDCMCVQPEFHCGDPCCTTCRHHPCPPGQGVQSQGKFSFGFQCIDCASGTFSGGHEGHCKPWTDCTQFGFLTVFPGNKTHNAVCVPGSPPAEPLGWLTVVLLAVAACVLLTSAQLGLHIWQLRSQCMWPRETQLLLEVPPSTEDARSCQFPEEERGERSAEEKGRLGDLWV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)