Kluczowe dokumenty
MABF538
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD127 (IL-7Ra) (mysz), FITC, klon A7R34
clone A7R34, 0.5 mg/mL, from rat
Synonim(y):
Interleukin-17 receptor A, IL-17 receptor A, IL-17RA, CD217
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A7R34, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
stężenie
0.5 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Il7R(16197)
Opis ogólny
Przeciwciało A7R34 jest swoiste dla mysiego CD127, białka o masie powierzchniowej 60-90 kDa, znanego również jako łańcuch alfa receptora interleukiny-7 lub IL-7R alfa. CD127 jest zwykle wyrażany na powierzchni komórki jako heterodimer ze wspólnym łańcuchem gamma (CD132). Kompleks ten działa jako funkcjonalny receptor dla IL-7, cytokiny ważnej w rozwoju komórek T i B oraz w homeostazie dojrzałych komórek T. Druga cytokina znana jako limfopoetyna zrębu grasicy (TSLP) również wiąże się z kompleksem receptora CD127 i łańcuchem TSLPR w celu aktywacji komórek dendrytycznych i jest zaangażowana w rozwój komórek B, alergię i autoimmunizację.Przeciwciało A7R34 może być stosowane jako marker fenotypowy dla CD127 na niedojrzałych komórkach B, na podgrupach tymocytów, które są podwójnie ujemne (CD4-CD8- ) lub pojedynczo dodatnie (CD4+ lub CD8+), a także na niskich poziomach na dojrzałych, obwodowych limfocytach T. CD127 jest kluczowym markerem, stosowanym w połączeniu z CD4 i CD25, w celu rozróżnienia populacji Treg i efektorowych/pamięciowych Treg znanych jako T(REM).
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-CD127 (IL-7Ra) (mysie), FITC, klon A7R34 zatwierdzone do stosowania w IP, cytometrii przepływowej, IHC i cytometrii przepływowej do wykrywania CD127 (IL-7Ra).
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD127 (IL-7Ra) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.