MABF3166
Anti-HCV E2 Antibody, clone AR2A
Synonim(y):
Genome polyprotein;Envelope glycoprotein E2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AR2A, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 327.15 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
neutralization: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
vaccinia virus ... E2(684)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by ELISA in lysate from HEK293T cells transfected with H77E1E2.
ELISA Analysis (ELISA): Envelope glycoprotein E2 was detected by ELISA in various dilutions of lysates from HEK293T cells transfected with H77E1E2, but not in lysate from untransfected cells.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected HCV E2 in ELISA applications (Law, M., et al. (2008). Nat Med. 14(1):25-27; Giang, E., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci. USA. 109(16):6205-10).
Neutralizing: A representative lot of this antibody neutralized several HCV isolates (Giang, E., et al. (2012). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 109(16):6205-10).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2