MABF3160
Anti-N-Cadherin Antibody, clone 8C11
Synonim(y):
Cadherin-2;CDw325;Neural Cadherin;CD325
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8C11, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 99.81 and 97.04 kDa
observed mol wt ~105 and 130 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
hamster, human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHD2(1000)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Human heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cadherin-2 in Human heart tissue lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected N-Cadherin in Human brain and cerebellum tissue extracts.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected N-Cadherin in Western Blotting applications (Kim, J.B., et al. (2000). J Cell Biol. 151(6):1193-1206).
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected N-Cadherin in one million KG-1 cells.
Inhibition Assay: A representative lot inhibited motility of BT20 breast cancer cells (Kim, J.B., et al. (2000). J Cell Biol. 151(6):1193-1206).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected N-Cadherin in Flow Cytometry applications (Wahlig, S., et al. (2020). Sci Rep. 10(1):1681).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Cadherin-2 in Immunocytochemistry applications (Navarro, P., et al. (1998). J Cell Biol.;140(6):1475-1484).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2