Kluczowe dokumenty
MABF3048
Sigma-Aldrich
Anti-MERS-CoV Nucleoprotein Antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
46, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 45.05 kDa
observed mol wt ~45 kDa
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Nukleoproteina (UniProt: R9UM87; znana również jako białko nukleokapsydu, NC, białko N) jest kodowana przez gen N (identyfikator genu: 14254601) w koronawirusie związanym z zespołem oddechowym na Bliskim Wschodzie (MERS-CoV). MERS-CoV jest wirusem RNA o dodatniej nici wirusa z rodzaju betakoronawirusów z rodziny Coronaviridae, który powoduje ciężki zespół oddechowy u ludzi. Dojrzały wirus MERS-CoV zawiera 4 białka strukturalne: Kopertę (E), Membranę (M), Nukleokapsyd (N) i białko Spike (S). Nukleoproteina MERS-CoV jest homooligomerycznym wielofunkcyjnym białkiem, które odgrywa rolę w enkapsydacji genomu, syntezie RNA podczas replikacji, wyłączaniu translacji gospodarza i zakłócaniu odporności wrodzonej. Pakuje dodatnią nić genomu wirusowego RNA w helikalny rybonukleokapsyd i bierze udział w składaniu wirionu poprzez interakcje z genomem wirusowym i białkiem błonowym M. Nukleoproteina jest podobno zorganizowana w dwie sfałdowane domeny znane jako domena N-końcowa (NTD) i domena C-końcowa (CTD), które są oddzielone nieuporządkowanym regionem (LKR) zawierającym odcinek seryny / argininy. Klon 46 wykazuje swoistość dla nukleoproteiny MERS-CoV i nie wykazuje reaktywności krzyżowej z nukleoproteiną innych pokrewnych wirusów, w tym koronawirusa SARS. (Ref.: Nguyen, THV., et al. (2019). Acta Crystallogr. D. Struct. Biol. 75(1); 8-15; Yamaoka, Y., et al. (2016). Front. Microbiol. 7; Artykuł 509).
Specyficzność
Klon 46 to mysie przeciwciało monoklonalne, które wykrywa nukleoproteinę koronawirusa związanego z zespołem oddechowym Bliskiego Wschodu (MERS-CoV).
Immunogen
Fragment rekombinowany ze znacznikiem His odpowiadający 292 aminokwasom z nukleoproteiny koronawirusa związanego z zespołem oddechowym Bliskiego Wschodu (MERS-CoV).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting z rekombinowaną nukleoproteiną MERS-CoV.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:50 000 tego przeciwciała wykryło rekombinowaną nukleoproteinę MERS-CoV.
Testowane aplikacje
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła nukleoproteinę MERS-CoV w zastosowaniach ELISA (Yamaoka, Y., et. al. (2016). Front Microbiol. 7:509).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła nukleoproteinę MERS-CoV w zastosowaniach Western Blotting (Yamaoka, Y., et. al. (2016). Front Microbiol. 7:509).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanej nukleoproteiny MERS-CoV w zastosowaniach immunoprecypitacji (Yamaoka, Y., et. al. (2016). Front Microbiol. 7:509).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-MERS-CoV Nucleoprotein, klon 46, nr kat. MABF3048, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa nukleoproteinę MERS-CoV i jest testowane do stosowania w testach ELISA, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Stabilność przez 1 rok w temperaturze od +2°C do +8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1