Kluczowe dokumenty
MABF2774
Sigma-Aldrich
Anti-Dengue Virus 2 NS1 Antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
164, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 48 kDa
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Unknown ... POLY(1494449)
Opis ogólny
Poliproteina genomowa (UniProt: P29990) po syntezie jest rozszczepiana na 13 różnych białek w wirusie dengi 2. Wirus dengi (DENV) jest przenoszonym przez komary flawiwirusem i jedną z najczęstszych infekcji wirusowych przenoszonych przez komary. Cząsteczka DENV ma średnicę około 500 nm i zawiera pozytywny genom RNA z ~10 700 nukleotydami oraz 3 białka strukturalne znane jako kapsyd (C), błona prekursorowa (prM) i białka otoczki (E). Ponadto genom RNA wirusa dengi koduje również siedem białek niestrukturalnych (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B i NS5), które są niezbędne do replikacji wirusa. DENV NS1, glikoproteina o masie 48 kDa (aa 776-1127 poliproteiny genomu), jest wysoce konserwatywna wśród wszystkich flawiwirusów i jest niezbędna do replikacji wirusa. Ulega ekspresji jako monomer w zakażonych komórkach, a po potranslacyjnej modyfikacji w świetle retikulum endoplazmatycznego tworzy homodimery związane z błonami organelli i błoną komórkową. NS1 jest zaangażowany w unikanie odporności, patogenezę i replikację wirusa. Po odszczepieniu poliproteina jest kierowana do trzech miejsc docelowych: cyklu replikacji wirusa, błony plazmatycznej i przedziału pozakomórkowego. NS1 jest wydzielany w postaci heksameru, który składa się z trzech dimerów z wrażliwą na detergent hydrofobową wnęką centralną i odgrywa rolę przeciwko odpowiedzi immunologicznej gospodarza. Wykazano, że NS1 indukuje ekspresję sialidaz, heparanazy i aktywuje katepsynę L, która aktywuje heparynazę poprzez enzymatyczne rozszczepienie. Efekty te mogą przyczyniać się do hiperprzepuszczalności śródbłonka powszechnie obserwowanej w ciężkiej chorobie denga. W fazie zdrowienia NS1 jest usuwany z krążenia poprzez działanie przeciwciał. (Ref.: Chen, RU et al. (2018). J. Biomed. Sci. 25(1); 58; Bosch, I., et al. (2017). Sci. Transl. Med. 9(409); eaan1589).
Specyficzność
Klon 164 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko NS1 wirusa dengi 2. Jego celem jest epitop w N-końcowej połowie.
Immunogen
Rekombinowane białko NS1 wirusa dengi 2.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą ELISA z rekombinowanym białkiem DENV2 NS1.
Analiza ELISA: 1,0 μg/ml tego przeciwciała wykryło rekombinowane białko Dengue Virus 2 NS1.
Testowane aplikacje
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła wirusa dengi 2 NS1 w zastosowaniach ELISA (Bosch, I., et. al. (2020). PLoS Negl Trop Dis.
14(6):e0008203).Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
To mysie monoklonalne przeciwciało anty-Dengue Virus 2 NS1, klon 164, nr kat. MABF2774, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko NS1 wirusa dengi i jest testowane do stosowania w testach ELISA.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Stabilność przez 1 rok w temperaturze od +2°C do +8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1