Key Documents
SAB2700022
Sigma-Aldrich
Anti-NS1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Dengue virus 2 Nonstructural protein NS1, Non-structure protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
Dengue virus
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
Synthetic peptide containing a sequence corresponding to a region within amino acids 101 and 114 of Non-structural protein 1 (Dengue virus 2 ) according to NP_739584
Zastosowanie
Suggested starting dilutions are as follows: ELISA: Assay-dependent dilution, ICC/IF: 1:1000-1:2000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
1XPBS, 40% Glycerol (pH7). 0.01% Thimerosal was added as a preservative.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Navita Sharma et al.
Archives of virology, 164(4), 1095-1110 (2019-02-23)
Dengue disease is characterized by a marked decrease in platelet count, which is life threatening. In the present study, we investigated the antiviral activity of an aqueous extract of Carica papaya leaves (PLE) against dengue virus (DENV) and its effect
Toru Mitsumori et al.
Experimental hematology, 42(9), 783-792 (2014-05-28)
The hypoxic microenvironment of the bone marrow, known as the hypoxic niche, supports hematopoietic stem cell quiescence and maintains long-term repopulation activity. Hypoxia also affects the expansion of progenitor cells and enhances erythropoiesis and megakaryopoiesis. In contrast to the known
Diego Allonso et al.
PloS one, 9(11), e113634-e113634 (2014-11-21)
Dengue virus (DENV) represents a major threat to public health worldwide. Early DENV diagnosis should not only detect the infection but also identify patients with a higher likelihood to develop severe cases. Previous studies have suggested the potential for NS1
Song Wang et al.
Journal of virology, 88(15), 8375-8385 (2014-05-16)
Although alteration in host cellular translation machinery occurs in virus-infected cells, the role of such alteration and the precise pathogenic processes are not well understood. Influenza A virus (IAV) infection shuts off host cell gene expression at transcriptional and translational