TRA-171
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
insect larvae
opakowanie
tube of 5 μg 90120514-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90120514-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Larwy owadów, komary
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa TRA-171 została utworzona ze świeżo wyklutych larw Toxorhynchites amboinensis. Po powierzchniowej sterylizacji jaj, pozwolono im wykluć się w pożywce MM / VP12 i uszkodzono mechanicznie na przednich lub tylnych końcach ciała w 0,25% trypsynie. Po przemyciu i hodowli w temperaturze 22 - 25°C widoczne były małe płaty komórek, co doprowadziło do wyizolowania linii komórkowej TRA-171 po 72 dniach hodowli. Komórki zostały przystosowane do wzrostu w mieszaninie 1:1 pożywek Leibovitz L-15 i Mitsuhashi i Maramorosch oraz suplementów. Cztery serotypy zaadaptowanego laboratoryjnie i trzy szczepy typu (1, 2 i 3) niezaadaptowanego wirusa dengi replikują się w komórkach w temperaturze 28°C.
Zastosowanie
Badania nad wirusami: Wirus dengi
pożywka hodowlana
L15: Mitsuhashi and Maramorosch Insect Medium (1:1) + 2mM Glutamine + 0.05% BSA + 1% NEAA + 10% Heat Inactivated Foetal Bovine Serum (HI-FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 2-4 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny tylko przez 5 minut w temperaturze 28°C, po wygaszeniu trypsyny świeżą pożywką usunąć komórki przez delikatne zeskrobanie;CO2 nie jest wymagany; 28°C. Fr
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)