MABF2218
Anti-Influenza A Virus NSP1 Antibody, clone 2H6
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies, primary antibodies
klon
2H6, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 25.47 kDa
observed mol wt ~35 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
influenza A virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
vaccinia virus ... NS1(956533)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with recombinant Influenza A virus non-structural (NS1) protein .
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Influenza A Virus NS1 protein.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Influenza A Virus NS1 protein in Immunofluorescence applications. (Tan, Z., et al. (2010). J Med Virol. 82(3):467-75; Wu, J., et al. (2016). Sci Rep.;6:33382).
Surface plasmon resonance: A representative lot detected Influenza A Virus NS1 protein in Surface plasmon resonance applications. (Barnwal, B., et al. (2015). Antiviral Res. 116:55-61).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Influenza A Virus NS1 protein in Western Blotting applications (Tan, Z., et al. (2010). J Med Virol. 82(3):467-75; Wu, J., et al. (2016). Sci Rep. 6:33382).
Neutralizing: A representative lot of this antibody bound NS1 and reduced influenza A virus replication. (Barnwal, B., et al. (2015). Antiviral Res. 116: 55-61).
ELISA Analysis: A representative lot detected Influenza A Virus NSP1 in ELISA applications (Barnwal, B., et al. (2015). Antiviral Res. 116:55-61; Wu, J., et al. (2016). Sci Rep. 6: 33382).
Inhibition Assay: A representative lot of this antibody inhibited the interaction between NS1 and dsRNA. (Wu, J., et al. (2016). Sci Rep. 6:33382).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2