Kluczowe dokumenty
MTCB12007BK
MTC Bio Western Blot Box
L × W × D 3 1/2 in. (8.9 cm) × 2 9/16 in. (6.5 cm) × 1 in. (2.5 cm), black
Synonim(y):
Multi blot box, układanie western blot box
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiały
black
polystyrene
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio B1200-7BK
dł. × szer. × gł.
3 1/2 in. (8.9 cm) × 2 9/16 in. (6.5 cm) × 1 in. (2.5 cm)
Opis ogólny
Pudełka na bloty są prawidłowo dopasowane do popularnych rozmiarów blotów, umożliwiając zmieszczenie większej liczby blotów na wytrząsarkach/kołyskach przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia odczynników i przeciwciał do absolutnego minimum. Wszystkie narożniki są uformowane pod kątem 90˚, a dolna powierzchnia jest jednolicie płaska, co dodatkowo zmniejsza zużycie kosztownych odczynników i przeciwciał. Pudełka Black Blot są nieprzezroczyste i blokują dostęp światła do próbek wrażliwych na światło.
Pudełko na kleksy, 3 1/2 x 2 9/16 x 1 cal (8,9 x 6,5 x 2,5 cm), czarne, 5 sztuk w zestawie
Zastosowanie
(Bio-Rad Protean 3 i podobne)
Cechy i korzyści
  • Idealne pudełko dla każdego blotu
  • Mniejsze zużycie przeciwciał
  • Pokrywka na zawiasach minimalizuje parowanie
  • Dla połówek, całości, pasków lub minis
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)