MTCB120015BK
MTC™ Bio Western Blot Box
L × W × D 4 9/16 in. (11.6 cm) × 4 9/16 in. (11.6 cm) × 1 1/4 in. (3.2 cm), black
Synonim(y):
multi blot box, stacking western blot box
About This Item
Materiały
black
polystyrene
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio B1200-15BK
dł. × szer. × gł.
4 9/16 in. (11.6 cm) × 4 9/16 in. (11.6 cm) × 1 1/4 in. (3.2 cm)
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)