Kluczowe dokumenty
MTCB12003
MTC Bio Western Blot Box
L × W × D 2 7/8 in. (7.3 cm) × 1 3/16 in. (3 cm) × 3/4 in. (1.9 cm), clear
Synonim(y):
Multi blot box, układanie western blot box
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiały
clear
polystyrene
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio B1200-3
dł. × szer. × gł.
2 7/8 in. (7.3 cm) × 1 3/16 in. (3 cm) × 3/4 in. (1.9 cm)
Opis ogólny
Pudełka na bloty są prawidłowo dopasowane do popularnych rozmiarów blotów, umożliwiając zmieszczenie większej liczby blotów na wytrząsarkach/kołyskach przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia odczynników i przeciwciał do absolutnego minimum. Wszystkie narożniki są uformowane pod kątem 90˚, a dolna powierzchnia jest jednolicie płaska, co dodatkowo zmniejsza zużycie kosztownych odczynników i przeciwciał. Pudełka Black Blot są nieprzezroczyste i blokują dostęp światła do próbek wrażliwych na światło.
Pudełko na kleksy, 2 7/8 x 1 3/16 x 3/4 cala (7,3 x 3 x 1,9 cm), 5 sztuk w opakowaniu
Cechy i korzyści
  • Idealne pudełko dla każdego blotu
  • Mniejsze zużycie przeciwciał
  • Pokrywka na zawiasach minimalizuje parowanie
  • Dla połówek, całości, pasków lub minis
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)