SAB2702233
Monoklonalnebiałko otoczki przeciwwirusowi dengi
clone GT643, affinity isolated antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT643, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51-60kDa
reaktywność gatunkowa
Dengue virus
stężenie
1mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: 1:100-1:2,000
western blot: 1:500-1:3,000
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)