Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2702245
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Dengue virus NS3 protein antibody produced in mouse
clone GT2811, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT2811, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
69kDa
reaktywność gatunkowa
Dengue virus
stężenie
1mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of Dengue virus NS3 protein.
Zastosowanie
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:2000, WB: 1:1000-1:10000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Inne uwagi
Purification: Affinity purified by Protein G
Postać fizyczna
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)