MABF2323
Anti-HLA-A02:01 EBV-EBNA1 Antibody, clone MAB13
Synonim(y):
Epstein-Barr nuclear antigen 1;EBNA-1;EBV nuclear antigen 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MAB13 (also referenced as E1), monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 56.43 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EBNA1(3783774)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Flow Cytometry in T2 cells pulsed with EBNA1 peptide (562-570).
Flow Cytometry Analysis (FC): 1 μg of this antibody detected HLA-A2-EBV EBNA1 in one million T2 cells pulsed with EBNA1 peptide (562-570).
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-EBNA1 in Immunofluorescence applications (Lai, J., et al. (2016). Blood. 128(10):1396-407; Sim, A.C.N., et al. (2013). Sci Rep. 3:3232).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-EBNA1 in Immunohistochemistry applications (Sim, A.C.N., et al. (2013). Sci Rep. 3:3232).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-EBNA1 in Western Blotting applications (Sim, A.C.N., et al. (2013). Sci Rep. 3:3232).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-EBNA1 in Flow Cytometry applications (Lai, J., et al. (2016). Blood. 128(10):1396-407; Lai, J., et al. (2017). Sci Rep. 7(1):9923).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-EBNA1 in Immunocytochemistry applications (Lai, J., et al. (2016). Blood. 128(10):1396-407; Lai, J., et al. (2017). Sci Rep. 7(1):9923).
Surface plasmon resonance: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-EBNA1 in Surface plasmon resonance applications (Sim, A.C.N., et al. (2013). Sci Rep. 3:3232).
ELISA Analysis: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-EBNA1 in ELISA applications (Lai, J., et al. (2016). Blood. 128(10):1396-407; Lai, J., et al. (2017). Sci Rep. 7(1):9923).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1