pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H4, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 56.43 kDa
observed mol wt ~60 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
Epstein-Barr virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Epstein-Barr virus ... EBNA1(3783774)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected EBNA-1 in Raji cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected EBNA1 in Western Blotting applications (Grasser, F.A., et al. (1994). Blood. 84(11):3792-8; Humme, S., et al. (2003). Proc Natl Acad Sci USA. 100(19):10989-94; AlQarni, S., et al. (2018). Oncogene. 37(29):3998-4012).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected EBNA1 in Immunohistochemistry applications (Grasser, F.A., et al. (1994). Blood. 84(11):3792-8; Herrmann, K., et al. (2003). Breast Cancer Res. 5(1):R13-7; Chatterjee, B., et al. (2019). PLoS Pathog. 15(5):e1007748).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected EBNA1 in Immunoprecipitation applications (Schepers, A., et al. (2001). EMBO J. 20(16):4588-602).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1