Kluczowe dokumenty
MABF2321
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko glikoproteinie VSV, klon 1E9F9
clone 1E9F9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
klon
1E9F9, monoclonal
izotyp
IgG2aκ
Specyficzność
Klon IE9F9 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa glikoproteinę w wirusie pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej Indiana w zakażonych komórkach.
Immunogen
Wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, szczep Indiana.
Rekonstytucja
Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych dla konkretnej partii.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.