Kluczowe dokumenty
MABF153A
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-F4/80 (mysz), PerCP-Cy5.5, klon BM8.1
clone BM8.1, from rat, PerCP-Cy5.5
Synonim(y):
EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1, Cell surface glycoprotein F4/80, EGF-like module receptor 1, EMR1 hormone receptor, F4/80
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
PerCP-Cy5.5
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BM8.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Adgre1(13733)
Opis ogólny
Przeciwciało BM8.1 jest specyficzne dla mysiego antygenu F4/80, białka transbłonowego o masie 125 kDa, które ulega ekspresji przez komórki jednojądrzastego układu fagocytarnego i jest uważane za kluczowy marker dojrzałych komórek makrofagów. F4/80 ulega zróżnicowanej ekspresji podczas rozwoju komórek szpikowych i może być regulowany przez niektóre cytokiny w mikrośrodowisku tkankowym. Inne typy komórek wykazujące ekspresję tego antygenu obejmują komórki Langerhansa, komórki Kupffera i podgrupy komórek dendrytycznych. BM8.1 jest szeroko stosowany wraz z przeciwciałami CD115 (c-fms), CD11b i CD11c do identyfikacji komórek mieloidalnych / makrofagów za pomocą cytometrii przepływowej.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
Anti-F4/80 (mouse), PerCP-Cy5.5, clone BM8.1 Antibody to przeciwciało przeciwko F4/80 do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected F4/80 in one million C57Bl/6 bone marrow cells stained with FITC Anti-mouse CD11b.
Postać fizyczna
Oczyszczony monoklonalny szczur zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.