Kluczowe dokumenty
MABF2182
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD46, klon TRA-2-10
clone TRA-2-10, from mouse
Synonim(y):
Membrane cofactor protein, TLX, Trophoblast leukocyte common antigen
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TRA-2-10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD46(4179)
Opis ogólny
Białko kofaktora błonowego (UniProt: P15529; znane również jako TLX, Trophoblast leukocyte common antigen, CD46) jest kodowane przez gen CD46 (znany również jako MCP; MIC10) (Gene ID: 4179) u człowieka. CD46 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które ulega ekspresji przez wszystkie komórki z wyjątkiem erytrocytów. Działa jako kofaktor czynnika dopełniacza I, proteazy serynowej, która chroni komórki autologiczne przed uszkodzeniem za pośrednictwem dopełniacza poprzez rozszczepianie C3b i C4b osadzonych na tkance gospodarza. Działa również jako czynnik kostymulujący dla komórek T, który indukuje różnicowanie komórek CD4+ w komórki T-regulatorowe 1. CD46 jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-34), który jest odcinany w postaci dojrzałej. Dojrzała forma zawiera domenę zewnątrzkomórkową (aa 35-343), domenę transbłonową (aa 344-366) i domenę cytoplazmatyczną (aa 367-392). Zawiera również cztery domeny Sushi, gdzie domeny Sushi 1 i 2 są wymagane do interakcji z białkiem PIV/FIBER ludzkiego adenowirusa B i białkiem H wirusa odry, domeny 2 i 3 są niezbędne do wiązania wirusa opryszczki 6, a domeny 3 i 4 są wymagane do interakcji z białkiem M Streptococcus Pyrogens i są najważniejsze dla interakcji z C3b i C4b. CD46 może być glikozylowany na Asn 83, 114 i 273, a N-glikozylacja na Asn 114 i 273 jest wymagana dla jego funkcji cytoprotekcyjnej. N-glikozylacja na Asn 114 jest również wymagana do wiązania wirusa Measles, a N-glikozylacja na Asn-273 jest wymagana do wiązania Neisseria. CD46 może być również intensywnie O-glikozylowany w domenie bogatej w Ser/Thr, co jest wymagane do wiązania Neisseria, ale nie do wiązania wirusa Measles. Mutacje w genie CD46 zostały powiązane z zespołem hemolityczno-mocznicowym atypowym 2, który charakteryzuje się mikroangiopatyczną niedokrwistością hemolityczną, małopłytkowością i niewydolnością nerek.
Specyficzność
Klon TRA-2-10 specyficznie wykrywa CD46 w ludzkich komórkach.
Immunogen
Komórki ludzkiego raka zarodkowego 2102Ep.
Zastosowanie
Analiza inhibicji: Reprezentatywna partia zablokowała infekcję wirusem Measles w komórkach BC1. (Manchester, M., et. al. (1995). Proc Natl Acad Sci U S A. 92(6):2303-7).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła CD46 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Kemper, C., et. al. (2001). Clin Exp Immunol. 124(2):180-9).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała CD46 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Andrews, P.W., et. al. (1985). Ann Hum Genet. 49(Pt 1):31-9).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CD46 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Manchester, M., et. al. (1995). Proc Natl Acad Sci U S A. 92(6):2303-7).
Przeciwciało anty-CD46, klon TRA-2-10, nr kat. MABF2182, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko kofaktora błonowego (CD46) i jest przeznaczone do stosowania w cytometrii przepływowej, immunoprecypitacji, immunohistochemii i testach hamowania.
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
Evaluated by Flow Cytometry in HeLa cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD46 in one million HeLa cells.
Opis wartości docelowych
43,75 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez konserwantów.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.