Kluczowe dokumenty
MABF2091
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD6, klon 34-3
clone 34-3, from rat
Synonim(y):
T-cell differentiation antigen CD6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
34-3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cd6(12511)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Antygen różnicowania komórek T CD6 (UniProt: Q61003; znany również jako CD6) jest kodowany przez gen Cd6 (Gene ID: 12511) u myszy. CD6 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które jest wykrywane w synapsie immunologicznej, strefie kontaktu między komórkami dendrytycznymi prezentującymi antygen a limfocytami T. Działa jako białko kostymulujące. Działa jako cząsteczka kostymulująca i promuje aktywację i proliferację komórek T. Po aktywacji limfocytów T, CD6 ulega hiperfosforylacji na resztach serynowych i treoninowych, a także fosforylacji na resztach tyrozynowych w odpowiedzi na stymulację kompleksu TCR. CD6 ulega ekspresji głównie w grasicy, węzłach chłonnych i śledzionie. Pośredniczy w kontaktach komórka-komórka i reguluje odpowiedzi komórek T poprzez interakcję z ALCAM/CD166. Przyczynia się również do kaskad sygnalizacyjnych wyzwalanych przez aktywację kompleksu TCR/CD3. Działa jako zależny od wapnia receptor wzorcowy, który wiąże i agreguje zarówno bakterie Gram-dodatnie, jak i Gram-ujemne. Wiąże zarówno lipopolisacharyd (LPS) z bakterii Gram-ujemnych, jak i kwas lipotejchojowy z bakterii Gram-dodatnich. Pośredniczy w aktywacji odpowiedzi zapalnej i wydzielaniu cytokin prozapalnych w odpowiedzi na LPS. CD6 jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-16), który jest odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy, która ma domenę zewnątrzkomórkową (aa 17-398), region transbłonowy (aa 399-419) i długi ogon cytoplazmatyczny (aa 420-665).
Specyficzność
Klon 34-3 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa antygen różnicowania komórek T CD6 u myszy.
Immunogen
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Komórki NB2 transfekowane CD6
Zastosowanie
Anti-CD6, klon 34-3, nr kat. MABF2091, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa antygen różnicowania komórek T CD6 i zostało przetestowane do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
Evaluated by Flow Cytometry in mouse splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD6 in one million mouse splenocytes.
Opis wartości docelowych
72,26 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1