Kluczowe dokumenty
MABF2086
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko toksynie cyklazy adenylanowej, przeciwciało B. pertussis, klon 3D1
clone 3D1, from mouse
Synonim(y):
Adenylate cyclase toxin, Bordetella pertussis Toxin, ACT, CyaA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
bacteria
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Toksyna cyklazy adenylanowej (UniProt: C8C508; znana również jako ACT lub CyaA) jest jednym z kilku czynników wirulencji wytwarzanych przez bakterię Bordetella pertussis. Bordetella pertussis, bakteria Gram-ujemna, jest czynnikiem wywołującym krztusiec. Wytwarza ona kilka czynników wirulencji, w tym Cya A. Toksyna CyaA jest dwufunkcyjnym białkiem o długości 1 706 reszt, składającym się z NH2-końcowej domeny katalitycznej o długości 400 aminokwasów i części COOH-końcowej o długości 1 306 reszt. Polipeptyd CyaA jest syntetyzowany jako nieaktywna protoksyna, która jest następnie przekształcana w aktywną toksynę poprzez potranslacyjną palmitoilację dwóch wewnętrznych reszt lizyny (Lys 856 i 963). Po interakcji C-końcowej cząsteczki hemolizyny z receptorem powierzchniowym alfaM-beta2 integryny ((Cd11b/Cd18), N-końcowa domena cyklazy przemieszcza się do cytozolu komórek gospodarza, gdzie generuje ponadfizjologiczne poziomy stężenia cAMP, co hamuje aktywność przeciwbakteryjną komórek gospodarza i apoptotyczną śmierć makrofagów. Wykazano również, że toksyna CyaA wywołuje wypływ jonów potasu z erytrocytów w procesie, który uważa się za zdarzenie prekursorowe do osmotycznej lizy erytrocytów. Wykazano, że klon 3D1 powoduje zarówno wzmocnienie hemolizy, jak i hamowanie zatrucia erytrocytów. Hamuje również indukowaną toksyną akumulację cAMP w komórkach Jurkat. (Ref.: Guermonprez, P., et al. (2001). J. Exp. Med. 193(9); 1035 1044; Gray, MC., et al. (2001). J. Bacteriol. 183(20); 5904-5910; Holubova, J., et al. (2012). Infect. Immun. 80(3); 1181 1192).
Specyficzność
Klon 3D1 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym toksynę cyklazy adenylanowej (AC) z Bordetella pertussis.
Immunogen
Toksyna cyklazy adenylanowej (AC) z Bordetella pertussis.
Zastosowanie
Analiza inhibicji: Reprezentatywna partia hamowała indukowaną toksyną AC akumulację cAMP w komórkach Jurkat i hamowała zatrucie erytrocytów owiec. (Bumba, L., et. al. (2016). Mol Cell. 62(1):47-62; Gray, M.C., et. al. (2001). J Bacteriol. 183(20):5904-10; Holubova, J., et. al. (2012). Infect Immun. 80(3):1181-92; Hewlett, E.L., et. al. (2006). Mol Microbiol. 59(2):447-59).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła toksynę cyklazy adenylanowej, B. pertussis w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Gray, M.C., et. al. (2001). J Bacteriol. 183(20):5904-10).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła toksynę cyklazy adenylanowej, B. pertussis w zastosowaniach Western Blotting (Lee, S.J., et. al. (1999). Infect Immun. 67(5):2090-5).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła toksynę cyklazy adenylanowej, B. pertussis w zastosowaniach ELISA (Weingart, C.L., et. al. (2000). Infect Immun. 68(12):7152-5; Wang, X., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(38):23025).
Analiza neutralizująca: Reprezentatywna partia zneutralizowała działanie toksyny cyklazy adenylanowej. (Holubova, J., et. al. (2012). Infect Immun. 80(3):1181-92.
Anti-Adenylate Cyclase Toxin, B. pertussis, klon 3D1, nr kat. MABF2086, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa toksynę cyklazy adenylanowej (AC) z Bordetella pertussis i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA, cytometrii przepływowej, testach hamowania, neutralizacji i Western Blotting.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in Adenylate cyclase toxin from Bordetella pertussis.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Adenylate Cyclase Toxin from Bordetella pertussis.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~220 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash