MABS2049
Anti-Adenylate Cyclase 5 Antibody, clone 19D5.C1
clone 19D5.C1, from mouse
Synonim(y):
Adenylate cyclase type 5, EC: 4.6.1.1, ATP pyrophosphate-lyase 5, Adenylate cyclase type V, Adenylyl cyclase 5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
19D5.C1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, porcine, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Adcy5(224129)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
ELISA Analysis: A representative lot detected Adenylyl Cyclase 5 in ELISA applications (Hu, C.L., et. al. (2009). Am J Physiol Heart Circ Physiol. 297(5):H1776-82).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Adenylate Cyclase 5 in mouse brain membrane preparations.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1