MABF2060
Anti-IL13R alpha 1 Antibody, clone IG3
clone IG3, from mouse
Synonim(y):
Interleukin-13 receptor subunit alpha-1, IL-13 receptor subunit alpha-1, IL-13R subunit alpha-1, IL-13RA1, Interleukin-13-binding protein, Novel cytokine receptor 4, NR4, CD213a1.
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
IG3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Il13Ra1(16164)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IL13R alpha 1 in Western Blotting applications (Haymaker, C.L., et. al. (2012). J Immunol. 188(7):3208-16; Dhakal, M., et. al. (2014). Eur J Immunol. 44(3):842-55).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected IL13R alpha 1 in Immunoprecipitation applications (Dhakal, M., et. al. (2014). Eur J Immunol. 44(3):842-55).
Inflammation & Immunology
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected IL13R alpha 1 in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash