Kluczowe dokumenty
H4538
Anti-Histone Deacetylase 5 (HDAC5) antibody, Mouse monoclonal
clone HDAC5-35, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-HD5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HDAC5-35, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~124 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using total cell extracts of NIH3T3 fibroblast cell or SW480 cell extract
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC5(10014)
mouse ... Hdac5(15184)
rat ... Hdac5(84580)
Opis ogólny
Zastosowanie
- western blotting
- immunobarwienie
- test immunoenzymatyczny (ELISA)
- immunocytochemii
- immunoprecypitacja
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.