Merck
H2662
Sigma-Aldrich
Anti-Histone Deacetylase 7 (HDAC7) (KG-17) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anty-HD7, Anty-HD7A, Anty-HDAC7A
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~105 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunoprecipitation (IP): 1.0-1.5 μg using RIPA extract of 293T cells expressing recombinant human HDAC7
indirect immunofluorescence: 1:50 using rat NRK cells
western blot: 1:1,000 using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC7(51564)
mouse ... Hdac7(56233)
rat ... Hdac7a(84582)
Opis ogólny
Deacetylazy histonowe ssaków (HDAC) można podzielić na trzy klasy według homologii sekwencji. Klasa I składa się z drożdżowych białek regulatorowych transkrypcji Rpd3 podobnych do białek HDAC1, HDAC2, HDAC3 i HDAC8. Klasa II składa się z drożdżowych białek podobnych do Hda1 HDAC4, HDAC5, HDAC6, HDAC7, HDAC9 i HDAC10. Klasa III składa się z białek podobnych do drożdżowej sirtuiny 2 (Sir2). Chociaż HDAC7 jest zlokalizowany głównie w jądrze komórkowym, można go również znaleźć w cytoplazmie.
Specyficzność
Anti-Histone Deacetylase 7 rozpoznaje ludzką, mysią i szczurzą HDAC7.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom ludzkiego HDAC7, sprzężony z KLH.
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko deacetylazie histonowej 7 (HDAC7) (KG-17) wytwarzane u królików zostało użyte w immunofluorescencji pośredniej.
  • immunofluorescencji pośredniej
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacji
Działania biochem./fizjol.
Deacetylazy histonowe klasy II (HDAC) są zaangażowane w regulację różnicowania mięśni. Interakcja HDAC4, -5 i -7 z członkami rodziny czynników transkrypcyjnych Mef2 (myocyte enhancer factor-2) hamuje ich aktywność transkrypcyjną i zapobiega miogenezie. Przemieszczanie się HDAC7 między jądrem komórkowym a cytoplazmą jest kontrolowane przez mechanizm obejmujący niezależną od kalmoduliny kinazę I (CaMKI) i białka 14-3-3. Aktywność enzymatyczna HDAC7 zależy od jej interakcji z HDAC3 klasy I, a także korepresorami wyciszającymi receptory kwasu retinowego i hormonów tarczycy (SMRT) oraz korepresorami receptorów jądrowych (N-COR). HDAC7 oddziałuje również z represorem transkrypcji chłoniaka B-komórkowego 6 (BCL-6).
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Class II histone deacetylases are directly recruited by BCL6 transcriptional repressor
Lemercier C, et al.
Test, 277(24), 22045-22052 (2002)
Splicing of HDAC7 modulates the SRF-myocardin complex during stem-cell differentiation towards smooth muscle cells
Margariti A, et al.
Journal of Cell Science, 122(4), 460-470 (2009)
Erasers of histone acetylation: the histone deacetylase enzymes
Seto E and Yoshida M
Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 6(4), a018713-a018713 (2014)
Human HDAC7 Histone Deacetylase Activity Is Associated with HDAC3in Vivo
Fischle W, et al.
Test, 276(38), 35826-35835 (2001)
Caroline L Benn et al.
PloS one, 4(6), e5747-e5747 (2009-06-02)
Huntington's disease (HD) is an inherited, progressive neurological disorder caused by a CAG/polyglutamine repeat expansion, for which there is no effective disease modifying therapy. In recent years, transcriptional dysregulation has emerged as a pathogenic process that appears early in disease