Kluczowe dokumenty
TURB500
Supelco
Turbidity 500 NTU Calibration Standard - Formazin
certified reference material
Synonim(y):
Wzorzec kalibracji mętności (500 NTU)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
certificate is enclosed in each package
producent / nazwa handlowa
RTC TURB500-100
stężenie
in H2O
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastosowanie
Ten CRM może być używany do kalibracji i walidacji wszystkich typów laboratoryjnych mierników mętności w zakresie 500 nefelometrycznych jednostek mętności (NTU).
Cechy i korzyści
  • Wzorzec przygotowany grawimetrycznie, zweryfikowany i zakwalifikowany w akredytowanym laboratorium ISO/IEC 17025 i ISO 17034.
  • Identyfikowalność w układzie SI i standardach wyższego rzędu NIST
  • Przypisana wartość na podstawie oznaczenia czystości za pomocą bilansu masy i wartości przygotowanej grawimetrycznie
  • Jednorodność oceniana zgodnie z przewodnikiem ISO 35
  • Dostępny w butelkach z polietylenu o wysokiej gęstości o pojemności 100 i 500 ml w celu zapewnienia bezpiecznej dostawy.
  • Wraz z certyfikatem analizy (CoA) zawierającym informacje o dacie ważności dla skutecznego audytu
  • Przygotowany przy użyciu wody dejonizowanej jako rozpuszczalnika
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)