MABF2033M
Anti-CD31/PECAM-1.3 Antibody, clone MBC 78.3
clone MBC 78.3, from mouse
Synonim(y):
Platelet endothelial cell adhesion molecule, PECAM-1, EndoCAM, GPIIA′, PECA1, CD31
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MBC 78.3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, canine
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PECAM1(5175)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected CD31/PECAM-1.3 in THP-1 cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD31/PECAM-1.3 in Western Blotting applications (Zhao, T., et. al. (2001). J Cell Biol. 152(1):65-73).
Agonist or Inhibitor Analysis: A representative performed agonist or Inhibitor function (Newton-Nash, D.K., et. al. (1999). J Immunol. 163(2):682-8; Reedguist, K.A., et. al. (2000). J Cell Biol. 148(6):1151-8).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CD31/PECAM-1.3 in Immunoprecipitation applications (Newman, D.K., et. al. (2016). Sci Signal. 9(418):ra27).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CD31/PECAM-1.3 in Immunocytochemistry applications (Newman, D.K., et. al. (2016). Sci Signal. 9(418):ra27; Zhao, T., et. al. (2001). J Cell Biol. 152(1):65-73).
Inflammation & Immunology
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CD31/PECAM-1.3 in un-permeablilized THP-1 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2