MABF2034M
Anti-CD31/PECAM-1.2 Antibody, clone MBC 78.2
clone MBC 78.2, from mouse
Synonim(y):
Platelet endothelial cell adhesion molecule, PECAM-1, EndoCAM, GPIIA, PECA1, CD31
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MBC 78.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PECAM1(5175)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Agonist or Inhibitor Analysis: A representative lot was used in Agonist or Inhibitor applications (Newton-Nash, D.K., et. al. (1999). J Immunol. 163(2):682-8; Reedguist, K.A., et. al. (2000). J Cell Biol. 148(6):1151-8).
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected CD31/PECAM-1.2 in THP-1 cells.
ELISA Analysis: A representative lot detected CD31/PECAM-1.2 in ELISA applications (Mei, H., et. al. (2014). J Biol Chem. 289(30):20836-44).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD31/PECAM-1.2 in Flow Cytometry applications (Newton-Nash, D.K., et. al. (1999). J Immunol. 163(2):682-8).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CD31/PECAM-1.3 in Immunoprecipitation applications (Newman, D.K., et. al. (2016). Sci Signal. 9(418):ra27).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD31/PECAM-1.3 in Western Blotting applications (Newman, D.K., et. al. (2016). Sci Signal. 9(418):ra27).
Inflammation & Immunology
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CD31/PECAM-1.2 in THP-1 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2