MABF163D
Anti-CD20 (human), violetFluor® 450, clone 2H7 Antibody
clone 2H7, from mouse, violetFluor® 450
Synonim(y):
B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35, Leukocyte surface antigen Leu-16, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, CD antigen CD20, CD20
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
violetFluor® 450
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MS4A1(931)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD20 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.