Kluczowe dokumenty
MABF1479
Sigma-Aldrich
Anti-CD120b/TNFR2 Antibody, clone TR75-89
Synonim(y):
Członek nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów 1B, Receptor czynnika martwicy nowotworu 2, Receptor czynnika martwicy nowotworów typu II, Receptor p80 TNF-alfa, TNF-R2, TNF-RII, TNFR-II, p75
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
hamster
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TR75-89, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 50.32 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
Specyficzność
Klon TR75-89 jest przeciwciałem monoklonalnym chomika ormiańskiego, które wykrywa receptor czynnika martwicy nowotworu 2/CD120b. Jego celem jest epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Oczyszczona zewnątrzkomórkowa domena mysiego receptora czynnika martwicy nowotworu 2 (CD120b).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą cytometrii przepływowej w komórkach L929.
Analiza cytometrii przepływowej: 1,0 µg tego przeciwciała wykryło CD120b/TNFR2 w milionie komórek L929.
Testowane zastosowania
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła CD120b/TNFR2 w zastosowaniach Western Blotting (Sheehan, K.C., et al. (1995). J Exp Med. 181(2):607-17).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła CD120b/TNFR2 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Pinckard, J.K., et al. (1997). J Immunol. 158(8):3869-73).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CD120b/TNFR2 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Kim, E.Y., et al. (2004). J Immunol. 173(7):4500-9).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Członek nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów 1B (UniProt: P25119; znany również jako receptor czynnika martwicy nowotworów 2, TNF-R2, receptor czynnika martwicy nowotworów typu II, TNF-RII, TNFR-II, p75, p80 receptor TNF-alfa, CD120b) jest kodowany przez gen Tnfrsf1b (znany również jako Tnfr-2, Tnfr2) (Gene ID: 21938) u myszy. TNFR2 jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-22), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 23-258), domenę transbłonową (aa 259-288) i domenę cytoplazmatyczną (aa 289-474). Służy jako receptor o wysokim powinowactwie dla TNF-. Wykazuje około pięciokrotnie zmniejszone powinowactwo do limfotoksyny. Działa jako współstymulator indukcji IL-2 i przeżycia komórek T oraz wzmacnia odpowiedzi limfocytów na sygnalizację za pośrednictwem TCR. Odgrywa kluczową rolę podczas stymulacji za pośrednictwem TCR / CD28 w kierunku indukcji IL-2, ekspansji klonalnej i przeżycia. Komórki T z niedoborem TNFR2 mają głęboki defekt w produkcji IL-2 w odpowiedzi na stymulację za pośrednictwem TCR/CD28. Doniesiono również, że indukuje odpowiedzi proliferacyjne w niektórych komórkach pochodzenia krwiotwórczego i zwiększa ekspresję niektórych cząsteczek adhezyjnych, takich jak ICAM-1. (Ref.: Chen, X., et al. (2010). J. Immunol. 185(1); 174-182; Kim, EY., and Teh, HS. (2004). J. Immunol. 173(7); 4500-4509; Sheehan, KCF., et al. (1995). J. Exp. Med. 181(2); 607-617).
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało monoklonalne IgG chomika ormiańskiego w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1