Kluczowe dokumenty
MABF3082
Sigma-Aldrich
Anti-CD35 Antibody, clone E11
Synonim(y):
Receptor C3b/C4b, Receptor dopełniacza typu 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
E11, monoclonal
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
human ... CR1(1378)
Specyficzność
Klon E11 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym CD35. Jego celem jest epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Komórki ostrej białaczki monocytowej i prawidłowe monocyty krwi.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą cytometrii przepływowej w ludzkich komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC).
Analiza metodą cytometrii przepływowej: 1,0 µg tego przeciwciała wykryło CD35 w milionie ludzkich komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC).
Testowane zastosowania
Analiza metodą cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CD35 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Mahmoudi, R., et al. (2015). Neurobiol Aging. 36(4):1766.e5-1766.e12).
Radioimmunoassay: Reprezentatywna partia wykryła CD35 w zastosowaniach testu radioimmunologicznego (Hogg, N., et al.(1984). Eur J Immunol. 14(3):236-43).
Inhibition Analysis: Reprezentatywna partia wykryła CD35 w zastosowaniach Inhibition (Hogg, N., et al.(1984). Eur J Immunol. 14(3):236-43).
Dot Blot Analysis: Reprezentatywna partia wykryła CD35 w zastosowaniach Dot Blot (Nickells, M., et al. (1998). Clin Exp Immunol. 112(1):27-33).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła CD35 w zastosowaniach immunofluorescencji (Hogg, N., et al.(1984). Eur J Immunol. 14(3):236-43).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła CD35 w zastosowaniach ELISA (Nickells, M., et al. (1998). Clin Exp Immunol. 112(1):27-33; Fonseca, M.I., et al. (2016). PLoS One. 11(2):e0149792).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła CD35 w aplikacjach Western Blotting (Mahmoudi, R., et al. (2015). Neurobiol Aging. 36(4):1766.e5-1766.e12).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła CD35 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Hogg, N., et al.(1984). Eur J Immunol. 14(3):236-43; Fonseca, M.I., et al. (2016). PLoS One. 11(2):e0149792).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła CD35 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Fonseca, M.I., et al. (2016). PLoS One. 11(2):e0149792).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła CD35 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Hogg, N., et al.(1984). Eur J Immunol.;14(3):236-43; Nickells, M., et al. (1998). Clin Exp Immunol. 112(1):27-33; Fonseca, M.I., et al. (2016). PLoS One. 11(2):e0149792).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Receptor dopełniacza typu 1 (UniProt: P17927; znany również jako receptor C3b/C4b, CD35) jest kodowany przez gen CR1 (znany również jako C3BR) (Gene ID: 1378) u człowieka. CD35 jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I z rodziny receptorów aktywacji dopełniacza (RCA). Jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-42), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy, która zawiera długą domenę zewnątrzkomórkową (aa 42-1971), domenę transbłonową (aa 1972-1996) i domenę cytoplazmatyczną (aa 1997-2039). Zawiera 30 domen Sushi. Jego ekspresję odnotowano na erytrocytach, podzbiorze limfocytów T, dojrzałych limfocytach B, pęcherzykowych komórkach dendrytycznych, monocytach i granulocytach. Służy jako błonowy receptor adhezji immunologicznej, który odgrywa kluczową rolę w wychwytywaniu i usuwaniu patogenów opsonizowanych dopełniaczem przez erytrocyty i monocyty/makrofagi. Jego ligandy obejmują fragmenty C3b, iC3b i C4b białek C3 i C4. CD35 działa również jako inhibitor spontanicznej aktywacji dopełniacza poprzez upośledzanie tworzenia i funkcji alternatywnych i klasycznych szlaków konwertazy C3/C5 oraz poprzez służenie jako kofaktor do rozszczepiania C3b do iC3b, C3c i C3d, C3g oraz C4b, C4c i C4d przez czynnik I. Odgrywa również rolę w regulacji immunologicznej, przyczyniając się, po związaniu ligandu, do generowania regulatorowych limfocytów T z aktywowanych limfocytów T pomocniczych oraz w utrzymywaniu równowagi między normalną i patologiczną aktywacją limfocytów B. (Ref.: Kremlitzka, M., et al. (2013). Int. Immunol. 25(1); 25-33; Schifferli, JA., et al. (1988). J. Immunol. 140(3); 899-904); Hogg, N., et al. (1984). Eur . J . Immunol. 14(3); 236-243).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez azydku.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2