Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
MABF3125
Sigma-Aldrich
Anti-Glucuronoxylomannan/GXM Antibody, clone 3E5
Synonim(y):
GXM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E5, monoclonal
masa cząsteczkowa
observed mol wt ~N/A kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
fungi
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Specyficzność
Klon 3E5 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym glukuronoksylomannan /GXM w mysich komórkach zakażonych Cryptococcus neoformans.
Immunogen
Glukuronoksylomannan/GXM z Cryptococcus neoformans sprzężony z toksoidem tężcowym.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Ocena immunohistochemiczna (parafina) w wycinkach tkanki płucnej myszy zakażonej Cryptococcus neoformans.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50 tego przeciwciała wykryło glukuronoksylomannan/GXM w wycinkach tkanki płucnej myszy zakażonej Cryptococcus neoformans.
Testowane aplikacje
Neutralizujące: Reprezentatywna partia neutralizowała Gonoxylomannan/GXM i zapobiegała toksyczności u myszy. (Lendvai, N., et al. (1999). J Infect Dis.180(3):791-801).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła glukuronoksylomannan/GXM w zastosowaniach immunohistochemicznych (Feldmesser, M., et al. (1997). J Immunol. 158(2):790-9; Lendvai, N., et al. (1999). J Infect Dis. 180(3):791-801).
Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS): Reprezentatywna partia została użyta do sortowania komórek J774 i CHO znakowanych tym przeciwciałem w aplikacjach Fluorescence Activated Cell Sorting (Saylor Hawk, C., et al. (2019). J Immunol. 202(9):2782-2794).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła glukuronoksylomannan/GXM w zastosowaniach ELISA (Janda, A., et al. (2015). J Biol Chem. 290(19):12090-100; Saylor Hawk, C., et al. (2019). J Immunol. 202(9):2782-2794).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Glukuronoksylomannan (GXM), polisacharyd, jest głównym składnikiem kapsułki Cryptococcus neoformans, który moduluje odpowiedź zapalną ludzkich monocytów in vitro i wywiera wiele efektów immunoregulacyjnych. Jego podstawową strukturą jest powtórzenie tri-mannozy z resztą kwasu glukuronowego w pierwszej mannozie. Wykazano, że jego struktura jest dalej modyfikowana w poszczególnych szczepach poprzez dodanie podstawień ksylozy na szkielecie mannanu. Wykazano, że sześć triad znanych jako M1-M2 występuje w różnych proporcjach w GXM z różnych serotypów, a M2 jest najczęstszą triadą w serotypie A GXM. Rozpuszczalny GXM służy jako ważny czynnik wirulencji i przyczynia się do patogenezy infekcji. Wysokie poziomy GXM występują w surowicy pacjentów z kryptokokozą. Klon 3E5 jest monoklonalnym Abs klasy II, który według doniesień posiada aktywność hydrolityczną wobec 12 aminokwasowego peptydu P1 (SPNQHTPPWMLK) w pozycjach 1, 2 i 10. (Ref.: Bowen, A., et al. (2017). J. Biol. Chem. 292(2); 417-434; Tissi, L., et al. (2004). Infect. Immun. 72(11); 6367-6372; Lendvai, N., and Casadevall, A. (1999). J. Infect. Dis. 180(3); 791-801).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez konserwantów.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2