Kluczowe dokumenty
MABF147D
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Ly-6G (mysz), APC, klon RB6-8C5
clone RB6-8C5, from rat, Allophycocyanin conjugate
Synonim(y):
Lymphocyte antigen 6G (Ly-6G), Ly-6G.1, Ly-6G
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RB6-8C5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ly6G(546644)
Opis ogólny
Przeciwciało RB6-8C5 wiąże się z mysim Ly-6G, powszechnie znanym jako Gr-1, członkiem nadrodziny Ly-6 białek powierzchniowych zakotwiczonych w GPI, odgrywających rolę w sygnalizacji komórkowej i adhezji komórek. Gr-1 ulega zróżnicowanej ekspresji podczas rozwoju i dojrzewania komórek w linii mieloidalnej i ulega ekspresji na różnych etapach i poziomach na monocytach, makrofagach, granulocytach i neutrofilach obwodowych. U myszy przeciwciało RB6-8C5 jest zwykle stosowane w połączeniu z przeciwciałem znakującym makrofagi M1/70 (anty-CD11b) do analizy fenotypowej monocytów, makrofagów i granulocytów. Uwaga: Zgłaszano, że przeciwciało RB6-8C5 reaguje krzyżowo z Ly-6C na komórkach wyrażających ten antygen (Fleming et al. 1993. J. Immunol. 151:2399-2408 i Sasmono et al. 2007. J. Leukoc. Biol. 82: 111-123) i było cytowane w literaturze w celu identyfikacji Ly-6G/Ly-6C. Inne doniesienia sugerują, że to przeciwciało jest specyficzne dla Ly-6G, bez reaktywności krzyżowej dla Ly-6C (Nagendra S. i Schlueter AJ. 2003. Cytometry A, 58(2): 195-200.
Zastosowanie
To szczurze monoklonalne przeciwciało anty-Ly-6G (mysie), APC, klon RB6-8C5, nr kat. Nr kat. MABF1477 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania Ly-6G.
Jakość
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.