MABE343-AF647
Anti-Puromycin, clone 12D10, Alexa Fluor™ 647 Conjugate Antibody
clone 12D10, 0.5 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Alexa Fluor 647 anty-puromycyna, Klon 12D10 anty-puromycyna, Przeciwciało wykrywające puromycynę
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 647
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
12D10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:2,500 dilution of this antibody detected puromycin-incorporated neosynthesized proteins in puromycin treated HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Opis wartości docelowych
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MABE343-AF647 | 4053252976308 |