primary antibodies
klon
20G2C12, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 21.59 kDa
observed mol wt ~25 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
co-immunoprecipitation (co-IP): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFAM(7019)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TFAM in HeLa cell lysates.
Tested Applications
ChIP-seq Analysis: A representative lot detected TFAM in ChIP-seq applications (Wang, Y.E., et. al. (2013). PLoS One. 8(8):e74513).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated TFAM in Immunoprecipitation applications (Wang, Y.E., et. al. (2013). PLoS One. 8(8):e74513).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TFAM in HeLa cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TFAM in Western Blotting applications (Wang, Y.E., et. al. (2013). PLoS One. 8(8):e74513).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected TFAM in Immunocytochemistry applications (Wang, Y.E., et. al. (2013). PLoS One. 8(8):e74513).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1