MABE1881
Anti-EBNA-1 Antibody, clone 1EB12
Synonim(y):
Anti-Epstein-Barr nuclear antigen 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1EB12, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 56.43 kDa
observed mol wt ~56 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
vaccinia virus ... EBNA-1(3783774)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected EBNA-1 in Raji cell lysate.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated EBNA-1 in Immunoprecipitation application. (Duellman, S.J., et al. (2009). PLoS One. 4(2):e4614; Sun, X., et al. (2010). Proc Natl Acad Sci USA. 107(7):3146-51).
ELISA Analysis: A representative lot detected EBNA-1 in ELISA application. (Duellman, S.J., et al. (2009). PLoS One. 4(2):e4614).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected EBNA-1 in Western Blotting application. (Duellman, S.J., et al. (2009). PLoS One. 4(2):e4614; Sun, X., et al. (2010). Proc Natl Acad Sci USA. 107(7):3146-51).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1