Kluczowe dokumenty
MABD146
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Lefty, klon 1G9.1
clone 1G9.1, from mouse
Synonim(y):
Left-right determination factor 1, Left-right determination factor B, Protein lefty-1, Protein lefty-B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.75
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G9.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
metody
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LEFTY1(10637)
Opis ogólny
Czynnik determinacji lewej-prawej 1 (LEFTY1), znany również jako czynnik determinacji lewej-prawej B, białko lefty-1, białko lefty-B i kodowany przez nazwę genu LEFTYB, LEFTY1, LEFTB, jest członkiem rodziny TGF-beta. LEFTY1 współpracuje z innymi członkami rodziny TGFβ (transformujący czynnik wzrostu) w celu ustalenia osi lewa-prawa, która dyktuje asymetryczne rozmieszczenie narządów wewnętrznych podczas embriogenezy kręgowców. Myszy z niedoborem LEFTY1 są dotknięte izomeryzmem płucnym i nieprawidłowym rozmieszczeniem dróg naczyniowych, prawdopodobnie w wyniku nieuregulowanej ekspresji LEFTY2 i NODAL.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu Lefty i obejmujący miejsca rozszczepienia pro i dojrzałego.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Lefty w 10 µg lizatu komórek C2C12 i NIH-3T3.
Anti-Lefty Antibody, klon 1G9.1 | MABD146 jest przeciwciałem przeciwko Lefty Antibody do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Jakość
Evaluated by Western Blotting in L6 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lefty in 10 µg of L6 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~40 kDa obserwowane
Powiązanie
Zastępuje: MABD186
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgMκ w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Purified by Ion-Exchange Chromatography
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2