5.06026
X5050
≥97% (HPLC), powder, REST inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
REST Inhibitor, X5050, Neuron Resctrictive Silencer Factor (NRSF) Inhibitor, X5050, X-5050, Repressor Element-1 Silencing Transcription Factor (REST) Inhibitor, X5050
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
REST Inhibitor, X5050,
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light beige
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Działania biochem./fizjol.
REST
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3