MABC1103
Anti-IDH1/2 Mutant (R132/172) Antibody, clone MsMab-1
clone MsMAb-1, from mouse
Synonim(y):
Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic, IDH, Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, IDP, NADP(+)-specific ICDH, Oxalosuccinate decarboxylase, Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial, ICD-M
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MsMAb-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IDH1(3417) , IDH2(3418)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: The mutant selectivity of a representative lot was tested against purified IDH1/2 MBP fusion constructs as well as lysates from CHO cells expressing exogenously expressed IDH1/2 proteins (Kato Kaneko, M., et al. (2013). Tohoku J Exp Med. 230(2):103-109; Liu, X., et al. (2013). Cancer Med.;2(6):803-814).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected exogenously expressed IDH2- R172S, but not wild-type IDH2 or IDH2-H175Y PA fusion proteins in lysates from transfected U2OS osteosarcoma cells (Kato Kaneko, M., et al. (2014). Cancer Sci.;105(6):744-748).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected IDH2 R172S mutant, but not wild-type IDH1/2, in paraffin-embedded human GCTB (giant cell tumor of bone) tissue sections (Kato Kaneko, M., et al. (2014). Cancer Sci.;105(6):744-748).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected IDH2 R172S mutant, but not wild-type IDH1/2, in paraffin-embedded human osteosarcoma tissue sections (Liu, X., et al. (2013). Cancer Med.;2(6):803-814).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Jakość
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected exogenously expressed IDH2-R172S mutant, but not wild-type IDH2, in 10 µg of U2OS cell lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1