MAB80128
Anti-Human Metapneumovirus Antibody, clone 140
clone 140, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
hMPV
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
140, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2