MAB5556
Anti-Nicastrin Antibody
ascites fluid, clone 9C3, Chemicon®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9C3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCSTN(23385)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation. Suggested tissue/cell lysis buffer is 1% Triton X100 or 2% CHAPS. Suggested final reaction volume is 1000 μL with a final protein concentration in the reaction mix of 1 mg/mL. Suggested incubation time is overnight at 2-8°C with rotating. The antibody is known to co-precipitate in CHAPS: presenilin, Aph-1 and Pen-2. Optimal working dilutions must be determined by end user.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1