Kluczowe dokumenty
MAB5386X
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko receptorowi czynnika wzrostu nerwów, p75, Alexa Fluor 488
clone ME20.4, Chemicon®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 488
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ME20.4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rabbit, human, pig, sheep
spodziewany brak reakcji z
mouse, chicken, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NGFR(4804)
Opis ogólny
Receptor o niskim powinowactwie NGFR (receptor czynnika wzrostu nerwów) jest glikoproteiną o masie 75 kDa rozprzestrzeniającą się w błonie, pozbawioną wewnętrznej aktywności kinazy tyrozynowej. p75NGFR oddziałuje z TrkA, receptorem NGF o wysokim powinowactwie i wzmacnia sygnalizację TrkA przy niskich stężeniach NGF. Receptor p75 wiąże czynnik wzrostu nerwów, czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego, neurotrofinę-3 i neurotrofinę-4 z różną specyficznością. Receptor p75NGFR odgrywa ważną rolę w sygnalizacji czynników neurotroficznych i wykazano, że moduluje podatność selektywnych populacji komórek na zaprogramowaną śmierć komórkową. Ulega ekspresji na wielu typach komórek neuronalnych, w tym na wielu formach embrionalnych, a receptor może być wykorzystywany do izolowania neuronalnych komórek progenitorowych
Specyficzność
Reaguje z receptorem czynnika wzrostu nerwów o niskim powinowactwie (NGFR p75). Epitop rozpoznawany przez przeciwciało mapuje się w obrębie trzeciego lub czwartego bogatego w cysteinę powtórzenia cząsteczki NGFR. Nie zaobserwowano reaktywności ze szczurzym, kurzym lub mysim NGFR.
Immunogen
Linia komórkowa czerniaka ludzkiego.
Zastosowanie
To przeciwciało przeciwko receptorowi czynnika wzrostu nerwów, p75, Alexa Fluor 488 zostało zatwierdzone do stosowania w FC, IC do wykrywania receptora czynnika wzrostu nerwów.
Przechowywanie i stabilność
Rozcieńczyć i przechowywać w temperaturze -20°C lub dodać glicerol (klasy ASC lub lepszej) (1:1) i przechowywać przeciwciało w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L A Tremere et al.
Neuroreport, 11(10), 2177-2183 (2000-08-03)
192-IgG is an antibody directed against the p75 low affinity nerve growth factor receptor in rats, whereas ME 20.4 was raised against the analogous protein in humans. Coupled to saporin, 192-IgG and ME 20.4 have been used to lesion basal
G Ferreira et al.
Neuroscience, 104(2), 419-439 (2001-05-30)
The basal forebrain cholinergic system is involved in different forms of memory. To study its role in social memory in sheep, an immunotoxin, ME20.4 immunoglobulin G (IgG)-saporin, was developed that is specific to basal forebrain cholinergic neurons bearing the p75