Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1510
Sigma-Aldrich
Anti-p75NTR Antibody, clone 1N3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Członek nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów 16; Gp80-LNGFR; Receptor neurotrofiny o niskim powinowactwie p75NTR; Receptor czynnika wzrostu nerwów o niskim powinowactwie; p75 ICD; CD271
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1N3, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 45.18 kDa
observed mol wt ~85 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NGFR(4804)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1N3 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa p75NTR. Celuje w epitop w obrębie 25 aminokwasów od C-końcowej połowy domeny cytoplazmatycznej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 25 aminokwasom z C-końcowej połowy domeny cytoplazmatycznej ludzkiego p75NTR.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek SH-SY5Y.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło p75NTR w lizacie komórek SH-SY5Y.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło p75NTR w lizacie komórek C6.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd p75NTR z KD wynoszącym 6,6 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło p75NTR w milionie komórek SH-SY5Y.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło p75NTR w wycinkach ludzkich tkanek migdałków.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Członek nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów 16 (UniProt: P08138; znany również jako Gp80-LNGFR, receptor neurotrofiny o niskim powinowactwie p75NTR, receptor czynnika wzrostu nerwów o niskim powinowactwie, p75 ICD, CD271) jest kodowany przez gen NGFR (znany również jako TNFRSF16) (Gene ID: 4804) u człowieka. p75NTR jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-28), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 29-250), domenę transbłonową (aa 251-272) i domenę cytoplazmatyczną (aa 273-427). Służy jako receptor o niskim powinowactwie, który może wiązać się z NGF, BDNF, NTF3 i NTF4. Tworzy heterodimeryczny receptor z receptorem 2 zawierającym domenę VPS10 związaną z sortiliną (SorCS2), który wiąże prekursorowe formy NGF, BDNF i NTF3 z wysokim powinowactwem, ale ma znacznie niższe powinowactwo do dojrzałych NGF i BDNF. p75NTR odgrywa ważną rolę w różnicowaniu i przeżyciu określonych populacji neuronów podczas rozwoju. Może pośredniczyć w przeżyciu komórek, a także śmierci komórek nerwowych. Podczas rozwoju sygnalizuje apoptozę w celu wyeliminowania niepotrzebnych neuronów. Jego domena śmierci jest zlokalizowana w aminokwasach 344-421, co odpowiada za jego interakcję z białkiem wiążącym RAN 9 (RANBP9). Neurotrofina wiążąca się z p75 może aktywować szlak kinazy MAP prowadzący do przeżycia lub apoptozy komórek w zależności od typu komórki lub rodzaju ligandu. Wykazano, że jego ekspresja oscyluje w sposób okołodobowy w jądrze nadskrzyżowaniowym (SCN) mózgu i wątrobie, a jego ekspresja wydaje się być wyższa w okresie światła i niższa w okresie ciemności. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Glerup, S., et al. (2014). Neuron. 82(5); 1074-1087; Baeza-Raja , B., et al. (2013). J Neurosci. 33(25); 10221-10234).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)