MAB5264
Anti-Nerve Growth Factor Receptor (p75) Antibody, clone 8211
clone 8211, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
NGF-Receptor p75, Low Affinity NGF Receptor, NGFR
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8211, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NTF3(4908)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry: 5-10 μg/mL
Immunohistochemistry on paraffin sections: Cattoretti, Blood 81:1726-1738, 1993. http://www.bloodjournal.org/cgi/reprint/81/7/1726.pdf
Western Blot: 1ug/mL
Immunoabsorptive purification of NGF-receptors
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2