MAB4360A4
Anti-TRA-1-60 Antibody, clone TRA-1-60, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone TRA - 1-60, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TRA - 1-60, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgM
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PODXL(5420)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected TRA-1-60 in H9 human embryonic stem cells.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
H9 human embryonic stem cells
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2