MAB3420-AF555
Anti-Tau Antibody, clone PC1C6, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone PC1C6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonim(y):
Microtubule-associated protein tau, Tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 555
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PC1C6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, bovine, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB3420) is shown to be suitable also for Western blotting and immunohistochemistry applications.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Jakość
Immunofluorescence Analysis: A 1:150 dilution of this antibody detected Tau in mouse brain tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2