MAB3420A4
Anti-Tau-1 Antibody, clone PC1C6, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone PC1C6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PC1C6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine (immunogen homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Tau-1 in adult mouse brain tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Adult mouse brain tissue
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2