MAB3418X
Anti-MAP2 Antibody, Alexa Fluor™ 488 conjugated
clone AP20, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Anti-MAP-2, Anti-MAP2A, Anti-MAP2B, Anti-MAP2C
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AP20, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, chicken, mouse, bovine
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
chicken ... Map2(424001)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756) , Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
Specyficzność
MAP-2 is a stringent marker for neurons. In addition, MAP-2 displays intracellular specificity. In the central nervous system, MAP-2 is confined to neuronal cell bodies and dendrites. There are exceptions, however, where some axons stain positive for small amounts of MAP-2 (2,3). MAP-2 is uniformly distributed throughout the cell when first expressed in cultured neurons but becomes selectively localized as dendritic development proceeds (4,5).
SDS-PAGE Profiles: In SDS-PAGE MAP-2 from adult rat migrates as a closely associated doublet having a molecular weight of approximately 300 kD. However, early in brain development (postnatal day 10 in rats), MAP-2 migrates as a single band that is identical to the lower molecular weight band of the adult MAP-2 doublet (MAP-2b). Later in development (postnatal days 17-18), the mobility of MAP-2 changes to the adult doublet form. (In the spinal cord, conversion to the adult form occurs earlier).
Immunogen
Zastosowanie
Optimal working dilutions must be determined by end user.
APPLICATION NOTES:
Immunohistochemistry: Anti-MAP-2 can be used to stain tissue (brain or spinal cord) fixed with paraformaldehyde.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurofilament & Neuron Metabolism
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Brain, Neuronal culture, Human glioblastoma T98G cells
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Uzyskanie i scharakteryzowanie funkcjonalnych komórek progenitorowych oligodendrocytów (OPC) pochodzących z ludzkich neuronalnych komórek macierzystych, które skutecznie mielinizują pierwotne neurony w hodowli.